Documents
576425
Sigma-Aldrich
4,5,7-Trihydroxy-3-phenylcoumarin
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H10O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.24
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
268-272 °C
Chaîne SMILES 
O.Oc1cc(O)c2C(O)=C(C(=O)Oc2c1)c3ccccc3
InChI
1S/C15H10O5.H2O/c16-9-6-10(17)13-11(7-9)20-15(19)12(14(13)18)8-4-2-1-3-5-8;/h1-7,16-18H;1H2
Clé InChI
PGNAALCVWSQLDG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable