Principaux documents
576603
Sigma-Aldrich
Sodium nitrate-15N
25-30 atom % 15N
About This Item
Formule linéaire :
Na15NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
85.99
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352102
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
25-30 atom % 15N
Forme
solid
Poids mol.
85.24 by atom % calculation (at 25 atom % 15N)
Pf
306 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[Na+].[O-][15N+]([O-])=O
InChI
1S/NO3.Na/c2-1(3)4;/q-1;+1/i1+1;
Clé InChI
VWDWKYIASSYTQR-YTBWXGASSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Flame over circleExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges