Principaux documents
917281
Sigma-Aldrich
Chlorure d′ammonium 15N
≥99.9 atom % 15N, ≥99% (CP)
Synonyme(s) :
Chlorure d’ammonium marqué au 15N
10 G
744,00 €
744,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
10 G
744,00 €
About This Item
Formule linéaire :
15NH4Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
54.48
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.12
744,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
≥99.9 atom % 15N
Niveau de qualité
Essai
≥99% (CP)
Forme
crystals
Technique(s)
bio NMR: suitable
Pf
340 °C (subl.) (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[15NH4+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3/i;1+1
Clé InChI
NLXLAEXVIDQMFP-IEOVAKBOSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :