Principaux documents
416541
Sigma-Aldrich
Coumarin 7
98%
Synonyme(s) :
3-(2-Benzimidazolyl)-7-(diethylamino)coumarin
100 MG
70,70 €
70,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
70,70 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H19N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
333.38
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
70,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Forme
powder
Pf
234-237 °C (lit.)
λmax
438 nm
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
CCN(CC)c1ccc2C=C(C(=O)Oc2c1)c3nc4ccccc4[nH]3
InChI
1S/C20H19N3O2/c1-3-23(4-2)14-10-9-13-11-15(20(24)25-18(13)12-14)19-21-16-7-5-6-8-17(16)22-19/h5-12H,3-4H2,1-2H3,(H,21,22)
Clé InChI
GOLORTLGFDVFDW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Coumarin is also known as benzoαpyrone. Coumarin 7 is a laser dye that is usually found in the nature. Its derivatives are used in medicine and chemistry. It is present in plants in the form of glucosides.[1] Coumarin acts as an antimutagen as it controls the mutagenic effects of several chemicals like aflatoxin B1and physical agents like ultraviolet light.[2]
Application
Suitable as a laser dye
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Lisi Xie et al.
ACS nano, 14(3), 2880-2893 (2020-03-04)
Micro/nanorobots have been extensively explored as a tetherless small-scale robotic biodevice to perform minimally invasive interventions in hard-to-reach regions. Despite the emergence of versatile micro/nanorobots in recent years, matched in vivo development remains challenging, limited by unsatisfactory integration of core