Principaux documents
576131
Sigma-Aldrich
Potassium 4-(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate
96%
About This Item
Formule linéaire :
F3CC6H5BF3K
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Essai
96%
Forme
solid
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[K+].F[B-](F)(F)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4BF6.K/c9-7(10,11)5-1-3-6(4-2-5)8(12,13)14;/h1-4H;/q-1;+1
Clé InChI
KVDSXGFQLXKOID-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable