Principaux documents
575054
Sigma-Aldrich
3-Furanboronic acid pinacol ester
98%
Synonyme(s) :
3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)furan
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H15BO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Pf
62-65 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccoc2
InChI
1S/C10H15BO3/c1-9(2)10(3,4)14-11(13-9)8-5-6-12-7-8/h5-7H,1-4H3
Clé InChI
KTBLRYUFNBABGO-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.