Documents
573752
Sigma-Aldrich
5-(2-Furyl)-2,4-dihydro-[1,2,4]-triazole-3-thione
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H5N3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.19
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
277-278 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
S=C1NN=C(N1)c2ccco2
InChI
1S/C6H5N3OS/c11-6-7-5(8-9-6)4-2-1-3-10-4/h1-3H,(H2,7,8,9,11)
Clé InChI
PQFBWTHPDGFZBD-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable