Principaux documents
573337
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1-Methyl-3-pyrrolidinol
95%
Synonyme(s) :
(S)-(+)-3-Hydroxy-N-methylpyrrolidine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H11NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
101.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Activité optique
[α]20/D +6°, c = 1 in chloroform
Indice de réfraction
n20/D 1.4660 (lit.)
Point d'ébullition
181-182 °C (lit.)
Densité
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CN1CC[C@H](O)C1
InChI
1S/C5H11NO/c1-6-3-2-5(7)4-6/h5,7H,2-4H2,1H3/t5-/m0/s1
Clé InChI
FLVFPAIGVBQGET-YFKPBYRVSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
192.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
88.9 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter