Principaux documents
570710
Sigma-Aldrich
Toluène-d8
anhydrous, 99.6 atom % D
About This Item
Formule linéaire :
C6D5CD3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.19
Beilstein:
1909300
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Le produit 570710 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Qualité
anhydrous
Pureté isotopique
99.6 atom % D
Essai
≥99.0%
Forme
liquid
Limite d'explosivité
0.34-6.3 % (lit.)
Technique(s)
NMR: suitable
Impuretés
≤0.001% water
water
Indice de réfraction
n20/D 1.494 (lit.)
pb
110 °C (lit.)
Pf
-84 °C (lit.)
Densité
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+8
Chaîne SMILES 
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D,6D
Clé InChI
YXFVVABEGXRONW-JGUCLWPXSA-N
Description générale
Toluene-d8 is a deuterated NMR solvent. It is an anhydrous solvent, which minimizes any interference from water peaks. It is useful in performing critical air- and moisture-sensitive NMR analysis. Its spin–lattice relaxation time (T 1), viscosity and density have been measured over -35 to 200°C range.[1] The temperature dependent chemical shifts in the proton NMR spectra of α,β-unsaturated ketones in toluene-d8 has been studied.[2]
Produits recommandés
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
39.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
4 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Max Siebert et al.
The Journal of organic chemistry, 85(13), 8553-8562 (2020-06-09)
The acetate-initiated aliphatic isocyanate trimerization to isocyanurate was investigated by state-of-the-art analytical and computational methods. Although the common cyclotrimerization mechanism assumes the consecutive addition of three equivalents of isocyanate to acetate prior to product formation, we found that the underlying
Solvent Effects in Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy. IX. 1 A Variable-Temperature Study of α,β-Unsaturated Ketones in Toluene-d8 Solution.
Ronayne J, et al.
Journal of the American Chemical Society, 88(22), 5288-5292 (1966)
Alex Abelson et al.
Nature materials, 19(1), 49-55 (2019-10-16)
Epitaxially fused colloidal quantum dot (QD) superlattices (epi-SLs) may enable a new class of semiconductors that combine the size-tunable photophysics of QDs with bulk-like electronic performance, but progress is hindered by a poor understanding of epi-SL formation and surface chemistry.
Fourier transform NMR in liquids at high pressure. III. Spin-lattice relaxation in toluene-d8.
Wilbur DJ and Jonas J.
J. Chem. Phys. , 62(7), 2800-2807 (1975)
Freddy H Havaldar et al.
Journal of labelled compounds & radiopharmaceuticals, 58(4), 163-165 (2015-02-19)
A d4 -labeled isotopomer of deferasirox was synthesized as internal standard for use in a LC/mass spectroscopy (MS)/MS method developed for the simultaneous quantitative determination of deferasirox in human serum. d4 -deferasirox was synthesized from d8 -toluene.