Documents
532320
Sigma-Aldrich
p-Toluenesulfonyl hydrazide, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: 2.0-3.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Synonyme(s) :
Polystyrene sulfonyl hydrazide resin
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352125
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Réticulation
1 % cross-linked with divinylbenzene
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Ampleur du marquage
2.0-3.0 mmol/g loading
Taille des particules
100-200 mesh
Groupe fonctionnel
hydrazine
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Sharpiro, R.H.
Org. React., 23, 405-405 (1979)