Documents
570575
Sigma-Aldrich
(5S)-5-(Hydroxymethyl)-3-[(1R)-1-phenylethyl]-2-oxazolidinone
98%
Synonyme(s) :
(S)-5-(Hydroxymethyl)-3-[(R)-α-methylbenzyl-2-oxazolidinone, 3-(1′-(R)-α-Methylbenzyl)-5(S)-hydroxymethyl-oxazolidin-2-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H15NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
116-120 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[C@@H](N1C[C@@H](CO)OC1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H15NO3/c1-9(10-5-3-2-4-6-10)13-7-11(8-14)16-12(13)15/h2-6,9,11,14H,7-8H2,1H3/t9-,11+/m1/s1
Clé InChI
DLSXXQPFKFHRSW-KOLCDFICSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable