1.00898
E.coli / Coliform Selective-Supplement
for Escherichia coli, for coliforms, pkg of 10 vials, for use with ChromoCult® Coliform Agar
Synonyme(s) :
E. coli / Coliform supplement, E. coli / Coliform antibiotic Selective Supplement
About This Item
Produits recommandés
Forme
lyophilized powder
Niveau de qualité
Composition
Cefsulodine, 2.5 mg per vial
Vancomycin, 2.5 mg per vial
Conditionnement
pkg of 10 vials
Technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
3.5-4.5 (25 °C, 14 g/L in H2O)
Application(s)
food and beverages
microbiology
Compatibilité
for use with ChromoCult® Coliform Agar
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
Escherichia coli
coliforms
Description générale
Application
Compatibilité
Liaison
Remarque sur l'analyse
Recovery on test medium
- Escherichia coli DSM 502:
≥ 70 %
- Citrobacter freundii ATCC 8090: ≥ 70 %
Growth
- Aeromonas hydrophila ATCC 7966 (WDCM 00063):
inhibited
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025): inhibited
- Bacillus licheniformis ATCC 14580 (WDCM 00068): inhibited
- Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032): inhibited
Colony colour
- Escherichia coli DSM 502:
blue
- Citrobacter freundii ATCC 8090: red
Incubation: 24 hrs.; 35 °C; aerobic.
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3