570494
JandaJel™-1,3,4,6,7,8-hexahydro-2H-pyrimido-[1,2-a] pyrimidine
100-200 mesh, extent of labeling: 2.3 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Synonyme(s) :
1,5,7-Triazabicyclo[4.4.0]dec-5-ene (TBD) on JandaJel™
About This Item
Produits recommandés
Réticulation
1 % cross-linked
Ampleur du marquage
2.3 mmol/g loading
Taille des particules
100-200 mesh
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable