Principaux documents
569321
Sigma-Aldrich
(3-Methoxyphenylethynyl)trimethylsilane
97%
About This Item
Formule linéaire :
C6H4OCH3C≡CSi(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai:
97%
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5360 (lit.)
pb
65-70 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densité
0.940 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1cccc(c1)C#C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C12H16OSi/c1-13-12-7-5-6-11(10-12)8-9-14(2,3)4/h5-7,10H,1-4H3
Clé InChI
QTRRBVKHHBFICK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
135.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
57.2 °C - closed cup