Principaux documents
568449
Sigma-Aldrich
Benzaldehyde semicarbazone
97%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH=NNHC(O)NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.18
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
213.5-217.5 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
NC(=O)N\N=C\c1ccccc1
InChI
1S/C8H9N3O/c9-8(12)11-10-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H3,9,11,12)/b10-6+
Clé InChI
AKGUXECGGCUDCV-UXBLZVDNSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable