Principaux documents
567949
Sigma-Aldrich
2-(4-Biphenyl)ethyl isocyanate
97%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5C6H4CH2CH2NCO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D >1.6020 (lit.)
Densité
>1.117 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C=NCCc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C15H13NO/c17-12-16-11-10-13-6-8-15(9-7-13)14-4-2-1-3-5-14/h1-9H,10-11H2
Clé InChI
MNLXNPZLWAYHNL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves