Documents
565032
Sigma-Aldrich
1,4-Dihydroxy-2,6-dimethoxybenzene
97%
Synonyme(s) :
2,6-Dimethoxyhydroxyquinone
About This Item
Formule linéaire :
(CH3O)2C6H2(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.16
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
158-162 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1cc(O)cc(OC)c1O
InChI
1S/C8H10O4/c1-11-6-3-5(9)4-7(12-2)8(6)10/h3-4,9-10H,1-2H3
Clé InChI
GXAVBFNRWXCOPY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Manickam Selvaraj et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 48(10), 3291-3299 (2019-02-20)
The major product, 2,3,5-trimethyl-1,4-benzophenone (TMB[double bond, length as m-dash]O), was synthesised by an eco-friendly liquid-phase oxidation of 2,3,6-trimethylphenol (TMP-OH) over Cu(ii)-containing propylsalicylaldimine (CSA) functionalized mesoporous solid catalysts, namely, CSASBA-15(0.2), CSASBA-15(0.1) and CSAMCM-41(0.2), synthesized using various amounts of copper in a
Firoz Shah et al.
Applied and environmental microbiology, 81(24), 8427-8433 (2015-10-04)
Ectomycorrhizal fungi play a key role in mobilizing nutrients embedded in recalcitrant organic matter complexes, thereby increasing nutrient accessibility to the host plant. Recent studies have shown that during the assimilation of nutrients, the ectomycorrhizal fungus Paxillus involutus decomposes organic