Principaux documents
566446
Sigma-Aldrich
3-(Difluoromethoxy)aniline
97%
5 G
139,00 €
139,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
139,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CHF2OC6H4NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
159.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
139,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.5100 (lit.)
pb
201-202 °C (lit.)
Densité
1.276 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES 
Nc1cccc(OC(F)F)c1
InChI
1S/C7H7F2NO/c8-7(9)11-6-3-1-2-5(10)4-6/h1-4,7H,10H2
Clé InChI
RSOFZRXRIPVBBM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable