Documents
342548
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethoxy)aniline
98%
About This Item
Formule linéaire :
CF3OC6H4NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.12
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.466 (lit.)
Point d'ébullition
72-73 °C/8 mmHg (lit.)
Densité
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1cccc(OC(F)(F)F)c1
InChI
1S/C7H6F3NO/c8-7(9,10)12-6-3-1-2-5(11)4-6/h1-4H,11H2
Clé InChI
SADHVOSOZBAAGL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Synthesis of 3-(trifluoromethoxy)aniline from 2-chlorophenol has been reported.
Application
3-(Trifluoromethoxy)aniline may be used in chemical synthesis.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
185.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
85 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
A safe and economical synthesis of 3-(trifluoromethoxy) aniline from 2-chlorophenol.
Langlois B and Soula G.
Bulletin de la Societe Chimique De France, 6, 925-929 (1986)