Principaux documents
565369
Sigma-Aldrich
Pentamethylbenzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Formule linéaire :
C6(CH3)5SO2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.75
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Description
moisture sensitive
Essai
97%
Conditions de stockage
under inert gas (argon)
Pf
81-85 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cc1c(C)c(C)c(c(C)c1C)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C11H15ClO2S/c1-6-7(2)9(4)11(15(12,13)14)10(5)8(6)3/h1-5H3
Clé InChI
VDBXRBKVRRJRRW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges