Principaux documents
563633
Sigma-Aldrich
2-Cyanobenzenesulfonamide
About This Item
Formule linéaire :
NCC6H4SO2NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Pf
160-164 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
NS(=O)(=O)c1ccccc1C#N
InChI
1S/C7H6N2O2S/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)12(9,10)11/h1-4H,(H2,9,10,11)
Clé InChI
QZBOWJXHXLIMGD-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable