Key Documents
563420
Sigma-Aldrich
(4-Methoxyphenylethynyl)trimethylsilane
97%
About This Item
Formule linéaire :
C6H4OCH3C≡CSi(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5430 (lit.)
Point d'ébullition
96 °C/1.5 mmHg (lit.)
Densité
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc(cc1)C#C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C12H16OSi/c1-13-12-7-5-11(6-8-12)9-10-14(2,3)4/h5-8H,1-4H3
Clé InChI
GODVAYLZXZQBFP-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup