Documents
562831
Sigma-Aldrich
Dibenzofuran-4-carboxylic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H8O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
211-215 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1cccc2c3ccccc3oc12
InChI
1S/C13H8O3/c14-13(15)10-6-3-5-9-8-4-1-2-7-11(8)16-12(9)10/h1-7H,(H,14,15)
Clé InChI
BSMAWCXKHJSJIB-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable