Documents
561835
Sigma-Aldrich
5-Azabenzimidazole
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H5N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
119.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
eCl@ss :
32151902
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
168-172 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
c1cc2[nH]cnc2cn1
InChI
1S/C6H5N3/c1-2-7-3-6-5(1)8-4-9-6/h1-4H,(H,8,9)
Clé InChI
UBOOKRVGOBKDMM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
5-Azabenzimidazole may be used in the preparation of ZIF-22 membrane (ZIF- Zeolitic imidazolate frameworks).
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Molecular-sieve membrane with hydrogen permselectivity: ZIF-22 in LTA topology prepared with 3-aminopropyltriethoxysilane as covalent linker
Huang A, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 122(29), 5078-5081 (2010)
Zeolite A imidazolate frameworks
Hayashi H, et al.
Nature Materials, 6(7), 501-506 (2007)