Principaux documents
699497
Sigma-Aldrich
6-Chloro-7-iodo-7-deazapurine
95%
Synonyme(s) :
4-Chloro-5-iodo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
1 G
50,40 €
50,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
50,40 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H3ClIN3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
279.47
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
50,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
powder
Pf
179-183 °C (D)
Groupe fonctionnel
chloro
iodo
Chaîne SMILES 
Clc1ncnc2[nH]cc(I)c12
InChI
1S/C6H3ClIN3/c7-5-4-3(8)1-9-6(4)11-2-10-5/h1-2H,(H,9,10,11)
Clé InChI
CBWBJFJMNBPWAL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves