561673
1-Naphthylmagnesium bromide solution
0.25 M slurry in THF
265,00 €
About This Item
265,00 €
Produits recommandés
Capacité de réaction
reaction type: Grignard Reaction
Niveau de qualité
Concentration
0.25 M slurry in THF
pb
65 °C
Densité
0.908 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
Br[Mg]c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H7.BrH.Mg/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1;;/h1-7H;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
PZIIGUMPOSVMSD-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
- To prepare unsymmetrical chiral diene ligands, which are applicable in asymmetric transformation reactions.[1]
- As a starting material in the synthesis of methyl (2Z,4E)-2-methylsulfanyl-5-(1-naphthyl)-4-nitro-2,4-pentadienoate, a naphthylnitrobutadiene based anti-proliferative compound.[2]
Informations légales
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17 °C - closed cup