Documents
550671
Sigma-Aldrich
3-Fluorophenylmagnesium bromide solution
1.0 M in THF
Synonyme(s) :
m-Fluorophenylmagnesium bromide, Bromo(3-fluorophenyl)magnesium
About This Item
Formule linéaire :
FC6H4MgBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Capacité de réaction
reaction type: Grignard Reaction
Concentration
1.0 M in THF
Point d'ébullition
65 °C
Densité
1.024 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
Fc1cccc([Mg]Br)c1
InChI
1S/C6H4F.BrH.Mg/c7-6-4-2-1-3-5-6;;/h1-2,4-5H;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
VFPDAAQAKDGSHQ-UHFFFAOYSA-M
Conditionnement
The 25 mL Sure/Seal bottle is recommended as a single-use bottle. Repeated punctures will likely result in decreased performance of product.
Informations légales
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-6.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-21.11 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles