Principaux documents
298980
Sigma-Aldrich
o-Tolylmagnesium bromide solution
2.0 M in diethyl ether
Synonyme(s) :
2-Methylphenylmagnesium bromide, 2-Tolylmagnesium bromide, o-Methylphenylmagnesium bromide, Bromo(2-methylphenyl)magnesium, Bromo-o-tolylmagnesium
100 ML
160,00 €
160,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
160,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H4MgBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
160,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Capacité de réaction
reaction type: Grignard Reaction
Concentration
2.0 M in diethyl ether
Densité
1.013 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
Cc1ccccc1[Mg]Br
InChI
1S/C7H7.BrH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h2-5H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
DVXDIGKNJYSMFM-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
o-Tolylmagnesium bromide solution can be used to prepare:
  • An iridium(I) mesityl complex named Ir(o-tolyl)(CO)(dppe).[1]
  • 4-(2-Methylphenyl)-4-oxobutanoic acid, a key intermediate for the synthesis of M1 muscarinic selective agonist AC-42 derivatives.[2]
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-40.0 °F
Point d'éclair (°C)
-40 °C
Les clients ont également consulté
Chihiro Tsukano et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 65(12), 1167-1174 (2017-12-05)
Tetrahydrobiphenylene consists of cyclobutene fused with benzene and cyclohexene rings. In this paper, a direct method for synthesizing tetrahydrobiphenylenes based on a palladium (Pd)(0)-catalyzed C(sp
Fluorescent derivatives of AC-42 to probe bitopic orthosteric/allosteric binding mechanisms on muscarinic M1 receptors
Daval SB, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 55(5), 2125-2143 (2012)
Synthesis and Reactivity of the Iridium (I) Mesityl Complex Ir (CO)(mes)(dppe). Oxidative Addition and Ligand Activation Reactions
Cleary BP and Eisenberg R
Journal of the American Chemical Society, 117(12), 3510-3521 (1995)