Principaux documents
191981
Sigma-Aldrich
Poly(2-acrylamido-2-methyl-1-propanesulfonic acid-co-acrylonitrile)
acrylonitrile ~95 wt. %
Synonyme(s) :
2-Acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid-acrylonitrile copolymer
10 G
251,00 €
251,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
251,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
251,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Composition
acrylonitrile, ~95 wt. %
Niveau de qualité
Chaîne SMILES 
C=CC#N.CC(C)(CS(O)(=O)=O)NC(=O)C=C
Clé InChI
WXTSVBZXMYPBLC-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.