Principaux documents
560855
Sigma-Aldrich
10-Bromo-1-decene
97%
5 G
196,00 €
196,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
196,00 €
About This Item
Formule linéaire :
Br(CH2)8CH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
196,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.4660 (lit.)
pb
50 °C/0.3 mmHg (lit.)
Densité
1.092 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
alkyl halide
allyl
bromo
Chaîne SMILES 
BrCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C10H19Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2H,1,3-10H2
Clé InChI
JVVPJOMYWVYPOF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
10-Bromo-1-decene can be synthesized by reacting 9-decen-1-ol with PBr3.[1] The product undergoes reduction reaction with 2-propylbenzo[d][1,3,2]dioxaborole (PBD) and Bu3SnH under room temperature conditions to yield 1-decene.[2]
Conditionnement
10-Bromo-1-decene may be used to synthesize:
  • 4′-(9-decenyloxy) biphenyl-4-carboxylic acid methyl ester[3]
  • 4′-(9-decenyloxy)biphenyl-4-carboxylic acid[4]
  • 9-decenylmagnesium bromide, which was employed for the preparation of (R)-tridec-12-en-2-ol[5]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
206.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
96.67 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Novel ferroelectric and electroclinic organosiloxane liquid crystals.
Naciri J, et al.
Chemistry of Materials, 7(7), 1397-1402 (1995)
The four-membered-ring chemical shift anomaly.
Lambert JB, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 48(22), 3982-3985 (1983)
Julian Gebauer et al.
The Journal of organic chemistry, 71(5), 2021-2025 (2006-02-25)
A simple access to gamma,delta-unsaturated-beta-keto lactones is presented, allowing a rapid total synthesis of the naturally occurring 16-membered macrolide antibiotic (-)-A26771B via cross metathesis, asymmetric dihydroxylation, and lactonization as the key steps.
Room temperature ferroelectric terpolymers with large spontaneous polarization.
Naciri J, et al.
Macromolecules, 28(15), 5274-5279 (1995)
Radical initiation using borole derivatives.
Montgomery I, et al.
Tetrahedron Letters, 49(4), 628-630 (2008)