543144
6-Chloro-1-hexene
96%
45,50 €
About This Item
45,50 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.438 (lit.)
pb
135-136 °C (lit.)
Densité
0.896 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
alkyl halide
allyl
chloro
Chaîne SMILES
ClCCCCC=C
InChI
1S/C6H11Cl/c1-2-3-4-5-6-7/h2H,1,3-6H2
Clé InChI
BLMIXWDJHNJWDT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
84.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
28.9 °C - closed cup