560456
2-Piperidinoethyl isothiocyanate
95%
Synonyme(s) :
1-(2-Isothiocyanatoethyl)-piperidine, 2-(1-Piperidinyl)ethyl isothiocyanate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.5350 (lit.)
Point d'ébullition
104-105 °C (lit.)
Densité
1.030 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
S=C=NCCN1CCCCC1
InChI
1S/C8H14N2S/c11-8-9-4-7-10-5-2-1-3-6-10/h1-7H2
Clé InChI
KMTVCPOROYMLTN-UHFFFAOYSA-N
Application
- Urea and thiourea derivatvies as antmalarial chemotherapeutics
- Neuropeptides S antagonist
- N-substituted imidazoles
- Thio-containing compounds
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup