375063
1-Adamantyl isocyanate
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Pf
144-146 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=C=NC12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C11H15NO/c13-7-12-11-4-8-1-9(5-11)3-10(2-8)6-11/h8-10H,1-6H2/t8-,9+,10-,11-
Clé InChI
VBHCPGFCIQDXGZ-BIBSGERRSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- adamantyl-functionalized nanoparticles, via thiol-isocyanate reaction of thiol-modified nanoparticles1 4-[3-(aryl or -cycloalkyl)ureido]butyryl compound
- 4-(3-adamantan-1-yl-ureido)butyric acid, via reaction with 4-aminobutanoic acid in DMF
- 4-(3-adamantan-1-yl-ureido)butyryloxy compound
- 12-(3-adamantan-1-yl-ureido) dodecanoic acid (AUDA)
- adamantyl-phenylsulfonamide ureas
- 1-adamantan-1-yl-3-(hydroxyalkyl)ureas, via reaction with with hydroxyalkylamines
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable