Documents
559911
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2-methoxy-4(1H)pyrimidinone
97%
About This Item
Formule linéaire :
C4N2H2FOOCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Pf
204-208 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC1=NC(=O)C(F)=CN1
InChI
1S/C5H5FN2O2/c1-10-5-7-2-3(6)4(9)8-5/h2H,1H3,(H,7,8,9)
Clé InChI
VMIFBCPINLZNNI-UHFFFAOYSA-N
Application
5-Fluoro-2-methoxy-4(1H)pyrimidinone may be employed as an acceptor during immobilized 2′-deoxyribosyltransferase mediated synthesis of non-natural nucleosides.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Enzymatic synthesis of nucleoside analogues using immobilized 2'-deoxyribosyltransferase from Lactobacillus reuteri.
Fernandez-Lucas J, et al.
Applied Microbiology and Biotechnology, 91(2), 317-327 (2011)