Principaux documents
559490
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trifluoroaniline
98%
About This Item
Formule linéaire :
F3C6H2NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Forme
solid
Pf
61-64 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1cc(F)c(F)c(F)c1
InChI
1S/C6H4F3N/c7-4-1-3(10)2-5(8)6(4)9/h1-2H,10H2
Clé InChI
SZRDJHHKIJHJHQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
3,4,5-Trifluoroaniline can be prepared from pentafluoroacetanilide, via catalytic hydrodefluorination.
Application
3,4,5-Trifluoroaniline may be used to synthesize:
  • (E)-1-(2-nitrophenyl)-2-(3,4,5-trifluorophenyl)diazene
  • 2,5-dibromo-3,4,5-trifluoroaniline
  • 3,4,5-trifluoro-2,6-dibromoaniline
  • 3,4,5-trifluoro-2,6-diiodoaniline
  • (E)-1,2-bis(3,4,5-trifluorophenyl)diazene
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
2-Aryl-2 H-benzotriazoles as Building Blocks for New Low-Bandgap Poly (arylene- ethynylene) s.
Wettach H, et al.
Macromolecules, 41(24), 9513-9515 (2008)
Polyfluorinated versus cationic multidentate halogen-bond donors: A direct comparison.
Walter SM, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 150, 14-20 (2013)
The ionic liquid [bmim] Br as an alternative medium for the catalytic cleavage of aromatic C-F and C-Cl bonds.
Prikhod'ko SA, et al.
Tetrahedron Letters, 51(17), 2265-2268 (2010)