Documents
559423
Sigma-Aldrich
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline
98%
Synonyme(s) :
3-(Trifluoromethyl)-4-methylaniline
About This Item
Formule linéaire :
CF3C6H3(CH3)NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.490 (lit.)
Point d'ébullition
204 °C (lit.)
Densité
1.220 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(N)cc1C(F)(F)F
InChI
1S/C8H8F3N/c1-5-2-3-6(12)4-7(5)8(9,10)11/h2-4H,12H2,1H3
Clé InChI
JBCDCYFEJQHTTA-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline may be used as a starting reagent in the synthesis of tert-butyl 4-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylcarbamate.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
215.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
101.7 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Design, synthesis, and biological evaluation of 3-(1 H-1, 2, 3-triazol-1-yl) benzamide derivatives as potent pan Bcr-Abl inhibitors including the threonine315? isoleucine315 mutant.
Li Y, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 55(22), 10033-10046 (2012)