Principaux documents
337056
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethoxy)aniline
98%
Synonyme(s) :
α,α,α-Trifluoro-p-anisidine
5 G
40,90 €
25 G
71,50 €
40,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
40,90 €
25 G
71,50 €
About This Item
Formule linéaire :
CF3OC6H4NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.12
Beilstein:
2090209
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
40,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.463 (lit.)
pb
73-75 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
1.32 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES 
Nc1ccc(OC(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C7H6F3NO/c8-7(9,10)12-6-3-1-5(11)2-4-6/h1-4H,11H2
Clé InChI
XUJFOSLZQITUOI-UHFFFAOYSA-N
Application
4-(Trifluoromethoxy)aniline was used in the synthesis of:
  • side-group liquid-crystalline polymethacrylates with fluorine-containing mesogens[1]
  • derivatives of 3-(quinolin-3-yl)acrylates[2]
  • series of novel Shiff bases, via condensation with pyridinecarboxaldehydes in the presence of molecular sieves[3]
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
177.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
81 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Addition of Me3SiCN to trifluoromethyl derivates of N-(pyridylmethylidene) anilines catalyzed by Lewis acids.
Iovel I, et al.
Applied Organometallic Chemistry, 15(9), 733-743 (2001)
Microwave-assisted multistep synthesis of functionalized 4-arylquinolin-2 (1 H)-ones using palladium-catalyzed cross-coupling chemistry.
Glasnov TN, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 70(10), 3865-3870 (2005)
Synthesis of liquid-crystalline poly (meth) acrylates with 4-trifluoromethoxy-azobenzene mesogenic side-groups.
Prescher D, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 74(2), 185-189 (1995)
M Tugnait et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 28(5), 875-885 (2002-06-01)
A combination of 19F, 1H NMR and HPLC-NMR spectroscopic approaches have been used to quantify and identify the urinary-excreted metabolites of 4-trifluoromethoxyaniline (4-TFMeA) and its [13C]-labelled acetanilide following i.p. administration at 50 mg/kg to rats. The major metabolite excreted in