558591
2,5-Difluoroiodobenzene
97%
About This Item
Formule linéaire :
F2C6H3I
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.99
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Produits recommandés
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5600 (lit.)
pb
178-179 °C (lit.)
Densité
1.998 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Fc1ccc(F)c(I)c1
InChI
1S/C6H3F2I/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H
Clé InChI
WBYVNDUCUMNZPM-UHFFFAOYSA-N
Application
2,5-Difluoroiodobenzene (1,4-Difluoro-2-iodobenzene) may be used in the synthesis of 3,6-difluoro-1,2-phenylenediboronic acid and 3,6-difluoro-2-iodobenzoic acid.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
185.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
85 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Influence of Fluorination and Boronic Group Synergy on the Acidity and Structural Behavior of o-Phenylenediboronic Acids.
Durka K, et al.
Organometallics, 33(7), 1608-1616 (2014)
The Basicity Gradient-Driven Migration of Iodine: Conferring Regioflexibility on the Substitution of Fluoroarenes.
Rausis T and Schlosser M.
European Journal of Organic Chemistry, 19, 3351-3358 (2002)