106860
Acetylferrocene
95%
Synonyme(s) :
(Acetylcyclopentadienyl)cyclopentadienyliron, 1-Ferrocenylethanone, Acetoferrocene
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: iridium
reagent type: catalyst
Pf
81-83 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.CC(=O)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/C7H7O.C5H5.Fe/c1-6(8)7-4-2-3-5-7;1-2-4-5-3-1;/h2-5H,1H3;1-5H;
Clé InChI
PHMAOJNZIFULOG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- A Precursor to synthesize 1-ferrocenylethanol by reduction in the presence of sodium borohydride.
- An electroactive compound along with MgO nanoparticles to modify carbon paste electrode (CPE) that can be used to determine L-cysteine.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges