Documents
557994
Sigma-Aldrich
2-Fluorothioanisole
97%
Synonyme(s) :
2-Fluorophenyl methyl sulfide
About This Item
Formule linéaire :
FC6H4SCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5590 (lit.)
Point d'ébullition
197-199 °C (lit.)
Densité
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CSc1ccccc1F
InChI
1S/C7H7FS/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5H,1H3
Clé InChI
AYTSELVZWGHUEE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
195.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
90.6 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Jean Sun Lim et al.
Chemical science, 10(8), 2404-2412 (2019-03-19)
The surface crossing of bound and unbound electronic states in multidimensional space often gives rise to resonances in the continuum. This situation happens in the πσ*-mediated photodissociation reaction of 2-fluorothioanisole; optically-bright bound S1 (ππ*) vibrational states of 2-fluorothioanisole are strongly