557811
2,4-Diisopropylphenol
98%
Synonyme(s) :
2,4-Bis(1-methylethyl)phenol, 2,4-Bis(propan-2-yl)phenol, 2,4-Di(propan-2-yl)phenol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.5130 (lit.)
Point d'ébullition
79-80 °C (lit.)
Densité
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)c1ccc(O)c(c1)C(C)C
InChI
1S/C12H18O/c1-8(2)10-5-6-12(13)11(7-10)9(3)4/h5-9,13H,1-4H3
Clé InChI
KEUMBYCOWGLRBQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter