Principaux documents
557374
Sigma-Aldrich
Tris(acetonitrile)tricarbonylchromium(0)
About This Item
Formule linéaire :
Cr(CO)3(NCCH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: chromium
reagent type: catalyst
Pf
67-72 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
[Cr].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].CC#N.CC#N.CC#N
InChI
1S/3C2H3N.3CO.Cr/c3*1-2-3;3*1-2;/h3*1H3;;;;
Clé InChI
XPEKEFWOCFTTML-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Catalyst for thermal transformation of poly(methylsilene) to SiC ceramics via crosslinking reactions
  • Catalyst for reduction of nitrobenzenes and nitrosobenzenes
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Pyr. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves