Documents
493651
Sigma-Aldrich
Bis(benzene)chromium(0)
97%
Synonyme(s) :
Dibenzenechromium
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H12Cr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.22
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Pertinence de la réaction
core: chromium
reagent type: catalyst
Pf
260-265 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Cr].c1ccccc1.c2ccccc2
InChI
1S/2C6H6.Cr/c2*1-2-4-6-5-3-1;/h2*1-6H;
Clé InChI
HVURSIGIEONDKB-UHFFFAOYSA-N
Application
Catalyst for:
  • Olefin hydrogenation
  • Electron transfer chain catalysis mechanism
  • Pre-catalyst for the hydrosilation of ketones and aldehydes, for the dehydrocoupling of triphenylsilane with primary alcohols
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges