557358
2-Methyl-1,5-hexadiene
97%
Synonyme(s) :
2-Methyldiallyl
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.417 (lit.)
n20/D 1.4170 (lit.)
Point d'ébullition
92 °C (lit.)
Densité
0.712 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(=C)CCC=C
InChI
1S/C7H12/c1-4-5-6-7(2)3/h4H,1-2,5-6H2,3H3
Clé InChI
SLQMKNPIYMOEGB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 1A - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - STOT RE 2
Organes cibles
Blood
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
10.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-12 °C - closed cup