Principaux documents
555886
Sigma-Aldrich
3-((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)-propanol
97%
5 ML
78,70 €
25 ML
374,00 €
78,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 ML
78,70 €
25 ML
374,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3CSi(CH3)2OCH2CH2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
78,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.4350 (lit.)
pb
110 °C/6 mmHg (lit.)
Densité
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCCO
InChI
1S/C9H22O2Si/c1-9(2,3)12(4,5)11-8-6-7-10/h10H,6-8H2,1-5H3
Clé InChI
NETUFVYVNJNFMU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
3-((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)-propanol (3-[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]-1-propanol) is formed as an intermediate during the synthesis of 3-(tert-butyldimethylsilyl)oxy]propanal.[1]
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
199.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
92.8 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Stereoselective epoxidation of Phe-Gly and Phe-Phe vinyl isosteresStereoselective epoxidation of Phe-Gly and Phe-Phe vinyl isosteres.
Jenmalm A, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 59(5), 1139-1148 (1994)