Principaux documents
371459
Sigma-Aldrich
1H,1H,2H-Perfluoro-1-hexene
99%
Synonyme(s) :
3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluoro-1-hexene
25 G
86,80 €
86,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
86,80 €
About This Item
Formule linéaire :
CH2=CH(CF2)3CF3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.07
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
86,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Densité de vapeur
8.5 (vs air)
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.3 (lit.)
pb
59-60 °C (lit.)
Densité
1.452 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C=C
InChI
1S/C6H3F9/c1-2-3(7,8)4(9,10)5(11,12)6(13,14)15/h2H,1H2
Clé InChI
GVEUEBXMTMZVSD-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Linda Angevine Malley et al.
Inhalation toxicology, 14(8), 773-787 (2002-07-18)
Inhalation studies were conducted to determine the potential subchronic toxicity of a mixture of trans-1,2-dichloroethylene (70%), cis-1,2-dichloroethylene (5%), and perfluorobutylethylene (25%). Groups of rats were exposed to 0, 400, 2000, or 8000 ppm concentrations of the mixture vapor 6 h/day
T Nakayama et al.
The journal of physical chemistry. A, 111(5), 909-915 (2007-02-03)
FTIR-smog chamber techniques were used to study the products of the Cl atom and OH radical initiated oxidation of CF3CH=CH2 in 700 Torr of N2/O2, diluent at 296 K. The Cl atom initiated oxidation of CF3CH=CH2 in 700 Torr of
G L Kennedy
Critical reviews in toxicology, 21(2), 149-170 (1990-01-01)
Fluorine-containing monomers form the basis for production of a large number of commercially important polymers. Most of the polymerization occurs as gas-phase reactions, hence the hazards associated with the monomers arises primarily from inhalation. The chemicals covered in this review