Principaux documents
555282
Sigma-Aldrich
Cesium chloride/sodium chloride (2:1) eutectic
AnhydroBeads, 99.99% trace metals basis
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Cl3Cs2Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
395.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Gamme de produits
AnhydroBeads
Niveau de qualité
Pureté
99.99% trace metals basis
Impuretés
≤200.0 ppm Trace Metal Analysis
Pf
497-500 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Na+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cs+].[Cs+]
InChI
1S/3ClH.2Cs.Na/h3*1H;;;/q;;;3*+1/p-3
Clé InChI
OLSYZSZVAMPEGY-UHFFFAOYSA-K
Informations légales
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
À utiliser avec
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Repr. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable