Principaux documents
124613
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4,6-dinitrophenol
97%
25 G
180,00 €
180,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
180,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H3ClN2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.55
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
180,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Pf
110-114 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
nitro
Chaîne SMILES 
Oc1c(Cl)cc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3ClN2O5/c7-4-1-3(8(11)12)2-5(6(4)10)9(13)14/h1-2,10H
Clé InChI
PCBCIXWBAPIVDV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2-Chloro-4,6-dinitrophenol was added as nitrogen, carbon and energy supplement in the culture medium of Rhodococcus erythropolis HL 24-1[1].
Application
2-Chloro-4,6-dinitrophenol was used in identification of components in chemical waste water and in effluents from biological wastewater treatment plant using electrospray ionization and tandem mass spectrometry[2].
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
H Lenke et al.
Applied and environmental microbiology, 62(3), 784-790 (1996-03-01)
Rhodococcus erythropolis HL 24-1 isolated as a 2,4-dinitrophenol-degrading organism can utilize 2-chloro-4,6-dinitrophenol as the sole nitrogen, carbon, and energy source under aerobic conditions. This compound is metabolized with liberation of stoichiometric amounts of chloride and nitrite. Under anaerobic conditions, 2,4-dinitrophenol
B M Hughes et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 4(7), 604-610 (1993-07-01)
Highly polar, non-gas-chromatographable compounds have few unambiguous analysis protocols for environmental applications. A recent environmental investigation, concerning the identification of a non-gas-chromatographable yellow component in chemical waste water and in effluents from a biological wastewater treatment plant required the use