554928
2,7-Diiodo-9,9-di(iododecyl)-9H-fluorene
97%
Synonyme(s) :
2,7-Diiodo-9,9-Diiododecane-9H-fluorene
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
solid
Pf
35-39 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCC1(CCCCCCCCCCCC)c2cc(I)ccc2-c3ccc(I)cc13
InChI
1S/C37H56I2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-27-37(28-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)35-29-31(38)23-25-33(35)34-26-24-32(39)30-36(34)37/h23-26,29-30H,3-22,27-28H2,1-2H3
Clé InChI
JSGWQGOESBTDEU-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable