553190
1-(2-Methylpropyl)-4-piperidone
97%
240,00 €
About This Item
240,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.456 (lit.)
pb
220 °C (lit.)
Densité
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ketone
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)CN1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C9H17NO/c1-8(2)7-10-5-3-9(11)4-6-10/h8H,3-7H2,1-2H3
Clé InChI
KMTASGXMTBUSSP-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
199.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
93.3 °C - closed cup